missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclopentane-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentane-d10 |
| CAS | 7426-92-8 |
| Molekylformel | C5 D10 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Cyclopentane-d10 (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), Perdeuteriocyclopentane, Cyclopentane-D10 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-decadeuteriocyclopentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.195 |
| Formel vikt | 80.141 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?