Läs mer
Cyklopentan, HPLC-klass
Produktkod. 11470101
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470101 250 mL 250ml
11480101 1 L 1 L
11490101 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470101 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044814.AK
 Begränsad artikel
I lager
För HPLC och spektrofotometri | CAS: 287-92-3 | C5H10 | 70,135 g/mol
Cyklopentan används i alla analytiska laboratorier som en viktig komponent i mobil fas i högpresterande vätskekromatografi (HPLC) och i vätskekromatografi - masspektrometri (LC-MS).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 287-92-3
Molekylformel C5H10
Molekylvikt (g/mol) 70.135
MDL-nummer MFCD00001356
InChI-nyckel RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC-namn cyklopentan
LEDER C1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentane
Namnnotering Contains 75+% cyclopentane. Remainder consists of C5 and C6 hydrocarbons .
Smältpunkt °C to 95°C
Färg Färglös
Densitet 0.748 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 47°C to 49°C
Flampunkt -37°C (-34°F)
Tändpunkt 380°C (716°F)
Odör Petrol-like
Brytningsindex 1.406
Kvantitet 250 mL
Beilstein 1900195
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,ether and acetone. Slightly miscible with water.
Formel vikt 70.14
Ångtryck 398mm Hg at 20°C
Kvalitet HPLC
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.