Läs mer
Cyclopentane, Reagent Grade, 98%, Honeywell
Produktkod. 15615610 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
2 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15615610 2 L Glass Bottle 2 L
15695600 100 mL Glass Bottle 100ml
15625610 500 mL Glass Bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15615610 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 4597472L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 287-92-3
Molekylformel C5H10
Molekylvikt (g/mol) 70.135
MDL-nummer MFCD00001356
InChI-nyckel RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC-namn cyclopentane
LEDER C1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentane
Namnnotering Reagent Grade, 98%
CAS Max % 100.0000%
Smältpunkt -94°C (literature)
Färg Colorless
Densitet 0.751 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 50°C (literature)
Flampunkt −20°C
Tändpunkt 682°F
Odör Solvent like
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel C5H10
Kvantitet 2 L
UN-nummer UN1146
Beilstein 1900195
Formel vikt 70.13
Ångtryck 5.3psi (21°C), 9.9psi (38°C)
Procent renhet >97.5%
Kvalitet Reagent