Läs mer
Cyclopentane, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16329147 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16329147 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 16329147 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1032
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Cyclopentane287-92-31000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentane
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 287-92-3, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C5H10
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCCC1
IUPAC-namn cyclopentane
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 70.135
PubChem CID 9253
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:23492
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopentane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Product intended for laboratory use only