Läs mer
Cyclopentaneacetaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentaneacetaldehyde |
| CAS | 5623-81-4 |
| Molekylformel | C7H12O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Cyclopentylacetaldehyde, Cyclopentylacetaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h6-7H,1-5H2 |
| LEDER | O=CCC1CCCC1 |
| IUPAC-namn | 2-cyclopentylacetaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.17 |
| Formel vikt | 112.0888 |