missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyclopentanecarbonitrile, 98%

Produktkod. 11433298
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433298 25 g 25g
11413298 1 g 1g
11423298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11433298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17710.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 4254-02-8 | C6H9N | 95.15 g/mol

Cyklopentankarbonitril används som substrat och reagens för att undersöka den specifika aktiviteten hos nitril- och amidhydrolyserande enzymer isolerade från candida guilliermondii-celler. Det används också för att framställa cyklopentankarboxamid genom att använda tetrabutylammoniumvätesulfat som katalysator i närvaro av reagenser såsom vattenhaltig väteperoxid och natriumhydroxid.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
Cyklopentankarbonitril används som substrat och reagens för att undersöka den specifika aktiviteten hos nitril- och amidhydrolyserande enzymer isolerade från candida guilliermondii-celler. Det används också för att framställa cyklopentankarboxamid genom att använda tetrabutylammoniumvätesulfat som katalysator i närvaro av reagenser såsom vattenhaltig väteperoxid och natriumhydroxid.

Löslighet
Blandbar med toluen.

Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4254-02-8
MDL-nummer MFCD00013741

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cyclopentanecarbonitrile
Smältpunkt -76°C
Densitet 0.912
Kokpunkt 67°C to 68°C (10 mmHg)
Flampunkt 56°C (133°F)
Molekylformel C6H9N
Brytningsindex 1.441
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 1098717
Synonym cyanocyclopentane, cyclopentyl cyanide, cyclopentane carbonitrile, cyclopentanenitrile, cyclopentyl nitrile, 1-cyanocyclopentane, cyclopentankohlenitrile, acmc-1aqy6, ksc238k0j, cyclopentanecarbonitrile
Löslighetsinformation Miscible with toluene.
InChI-nyckel SVPZJHKVRMRREG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCC(C1)C#N
IUPAC-namn cyklopentankarbonitril
Molekylvikt (g/mol) 95.15
PubChem CID 77935
Formel vikt 95.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.