Läs mer
Cyclopentanecarbonitrile, 98%
Produktkod. p-7023802
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11413298
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17710.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4254-02-8 | C6H9N | 95.15 g/mol
Cyklopentankarbonitril används som substrat och reagens för att undersöka den specifika aktiviteten hos nitril- och amidhydrolyserande enzymer isolerade från candida guilliermondii-celler. Det används också för att framställa cyklopentankarboxamid genom att använda tetrabutylammoniumvätesulfat som katalysator i närvaro av reagenser såsom vattenhaltig väteperoxid och natriumhydroxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cyklopentankarbonitril används som substrat och reagens för att undersöka den specifika aktiviteten hos nitril- och amidhydrolyserande enzymer isolerade från candida guilliermondii-celler. Det används också för att framställa cyklopentankarboxamid genom att använda tetrabutylammoniumvätesulfat som katalysator i närvaro av reagenser såsom vattenhaltig väteperoxid och natriumhydroxid.
Löslighet
Blandbar med toluen.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4254-02-8
MDL-nummer MFCD00013741
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentanecarbonitrile
Smältpunkt -76°C
Densitet 0.912
Kokpunkt 67°C to 68°C (10 mmHg)
Flampunkt 56°C (133°F)
Molekylformel C2H6O6Zn
Brytningsindex 1.441
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 1098717
Synonym zinc oxalate dihydrate, zinc oxalate, c2o4zn.2h2o
Löslighetsinformation Miscible with toluene.
InChI-nyckel PLYRAVNBPDIEOH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)(C(=O)O)O.O.O.[Zn]
IUPAC-namn oxalsyra; zink; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 191.44
PubChem CID 91886451
Formel vikt 95.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.