Läs mer
Cyclopentanecarbonyl chloride, 98%
Produktkod. 11468116
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468116 100 g 100g
11448116 5 g 5g
11458116 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468116 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14142.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4524-93-0 | C6H9ClO | 132.587 g/mol
Cyklopentankarbonylklorid används i biokemisk forskning för proteomik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Cyklopentankarbonylklorid används i biokemisk forskning för
proteomik.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval, torr plats i tättslutna behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4524-93-0
Molekylformel C6H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 132.587
MDL-nummer MFCD00001370
InChI-nyckel WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanecarbonylchloride, cyclopentane carboxyl chloride, cyclopentanoyl chloride, pubchem13237, acmc-1csoo, cyclopentylformyl chloride, cyclopetanecarbonylchloride, cyclopentancarbonyl chloride, cyclopentylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopentane
PubChem CID 78284
IUPAC-namn cyklopentankarbonylklorid
LEDER C1CCC(C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentanecarbonyl chloride
Densitet 1.091
Kokpunkt 160°C to 162°C
Flampunkt 60°C (140°F)
Odör Acrid
Brytningsindex 1.464
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 1237147
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 132.59
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.