Läs mer
Cyclopentanecarbonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentanecarbonyl Chloride |
| CAS | 4524-93-0 |
| Molekylformel | C6H9ClO |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9ClO/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2 |
| LEDER | ClC(=O)C1CCCC1 |
| IUPAC-namn | cyclopentanecarbonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.59 |
| Formel vikt | 132.0342 |