Läs mer
Cyklopentankarboxaldehyd, 98 %, stick.
Produktkod. 15422806
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15422806 5 g 5g
15412806 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15422806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56609.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
CAS: 872-53-7 | C6H10O | 98,145 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som
används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig
i vatten och
etanol
Anmärkningar
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-53-7
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.145
MDL-nummer MFCD00060798
InChI-nyckel VELDYOPRLMJFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanecarboxaldehyde, cyclopentanealdehyde, cyclopentancarbaldehyd, cyclopentylformaldehyde, formylcyclopentane, cyclopentyl aldehyde, 1-formylcyclopentane, cyclopentane-1-carboxaldehyde, cyclopentanecaboxaldehyde, cyclopentanecarboaldehyde
PubChem CID 70106
IUPAC-namn cyklopentankarbaldehyd
LEDER C1CCC(C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentanecarboxaldehyde
Namnnotering stabiliserad med 25 ppm 1,4-bensokinon
Densitet 0.919
Kokpunkt 140 °C till 141 °C
Flampunkt 28 °C (82 °F)
Brytningsindex 1.443
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1989
Löslighetsinformation Löslig i vatten och etanol
Formel vikt 98.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.