Läs mer
Cyklopentankarboxaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentanecarboxaldehyde |
| CAS | 872-53-7 |
| Molekylformel | C6H10O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Cyclopentanealdehyde, Cyclopentanecarbaldehyde, Cyclopentyl aldehyde, Cyclopentylformaldehyde, Formylcyclopentane, NSC 17492 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2 |
| LEDER | O=CC1CCCC1 |
| IUPAC-namn | cyklopentankarbaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.14 |
| Formel vikt | 98.0732 |