Läs mer
Cyklopentankarboxylsyra, 98+%
Produktkod. 10686482 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10686482 25 g Glasflaska 25g
10375740 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10686482 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111490250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3400-45-1 | C6H10O2 | 114,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3400-45-1
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.14
MDL-nummer MFCD00001371
InChI-nyckel JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane carboxylic acid, cyclopentylcarboxylic acid, cyclopentancarboxylic acid, cyclopentanoic acid, unii-z6691vh94a, cyclopentylmethanoic acid, pubchem14153, carboxycyclopentane, cyclopentyl carboxylic acid, acmc-209i4g
PubChem CID 18840
IUPAC-namn cyklopentankarboxylsyra
LEDER C1CCC(C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentanecarboxylic acid
Namnnotering 98+%
Smältpunkt 4,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Kokpunkt 216,0 °C
Flampunkt 93 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C5H9CO2H
Brytningsindex 1,4530 till 1,5450
Kvantitet 25 g
Beilstein 09, 6
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 3g/100 ml. Andra lösligheter: lösliga i alkoholer, metylenklorid, aceton, toluen
Formel vikt 114.14
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopentanecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.