Läs mer
Cyklopentankarboxylsyra, 99 %
Produktkod. 11439523
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439523 250 g 250g
11419523 10 g 10g
11429523 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439523 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12375.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 3400-45-1 | C6H10O2 | 114,144 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3400-45-1
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.144
MDL-nummer MFCD00001371
InChI-nyckel JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane carboxylic acid, cyclopentylcarboxylic acid, cyclopentancarboxylic acid, cyclopentanoic acid, unii-z6691vh94a, cyclopentylmethanoic acid, pubchem14153, carboxycyclopentane, cyclopentyl carboxylic acid, acmc-209i4g
PubChem CID 18840
IUPAC-namn cyklopentankarboxylsyra
LEDER C1CCC(C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentanecarboxylic acid
Smältpunkt -7 °C
Densitet 1.052
Kokpunkt 215 °C till 216 °C
Flampunkt 93 °C (199 °F)
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 250 g
Beilstein 2039729
Formel vikt 114.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.