Läs mer
Cyklopentankarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30358308
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30358308 25 g
1 options
Produktkod. 30358308 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98841025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentanecarboxylic Acid
CAS 3400-45-1
Molekylformel C6H10O2
Kvantitet 25 g
Synonym Cyclopentanoic Acid, Cyclopentylcarboxylic Acid, NSC 59714
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H,7,8)
LEDER OC(=O)C1CCCC1
IUPAC-namn cyklopentankarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 114.14
Formel vikt 114.0681