Läs mer
Cyclopentanemethanol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10775021 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10775021 5 g Glass bottle 5g
10244810 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10775021 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147150050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 3637-61-4
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00001384
InChI-nyckel ISQVBYGGNVVVHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanemethanol, cyclopentyl-methanol, cyclopentylcarbinol, cyclopentylmethyl alcohol, cyclopentanmethanol, cylcopentanemethanol, cyclopentan-methanol, cyclopentyl methanol, cyclopentyl carbinol, cyclo-pentanemethanol
PubChem CID 77195
IUPAC-namn cyclopentylmethanol
LEDER C1CCC(C1)CO
Specifications
Kemiskt namn eller material Cyclopentanemethanol
Namnnotering 96%
Färg Colorless
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 162°C to 163°C
Flampunkt 62°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C5H9CH2OH
Brytningsindex 1.4565 to 1.4585
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, 9
Formel vikt 100.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid