Läs mer
Cyklopentanemetanol, 98 %
Produktkod. 11444673
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444673 100 g 100g
11424673 5 g 5g
11434673 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444673 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11595.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
CAS: 3637-61-4 | C6H12O | 100,161 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3637-61-4
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00001384
InChI-nyckel ISQVBYGGNVVVHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanemethanol, cyclopentyl-methanol, cyclopentylcarbinol, cyclopentylmethyl alcohol, cyclopentanmethanol, cylcopentanemethanol, cyclopentan-methanol, cyclopentyl methanol, cyclopentyl carbinol, cyclo-pentanemethanol
PubChem CID 77195
IUPAC-namn cyklopentylmetanol
LEDER C1CCC(C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentanemethanol
Densitet 0.925
Kokpunkt 162 °C till 163 °C
Flampunkt 62 °C (143 °F)
Brytningsindex 1.458
Kvantitet 100 g
Beilstein 1919000
Formel vikt 100.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.