Läs mer
Cyklopentanesulfonylklorid, 90 %
Produktkod. 10432970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10432970 5 g Glasflaska 5g
10401820 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10432970 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437830050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 26394-17-2 | C5H9ClO2S | 168,64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26394-17-2
Molekylformel C5H9ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 168.64
MDL-nummer MFCD04117774
InChI-nyckel HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylsulfonyl chloride, cyclopentanesulphonyl chloride, chlorocyclopentylsulfone, cyclopentylsulfonylchloride, acmc-1ccr5, cyclopentanesulfonylchloride, cyclopentyl sulfonyl chloride, chlorosulphonyl cyclopentane, cyclopentane sulfonyl chloride, cyclopentane sulphonyl chloride
PubChem CID 3717197
IUPAC-namn cyklopentansulfonylklorid
LEDER C1CCC(C1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentanesulfonyl chloride
Färg Brun
Kokpunkt 95 °C till 98 °C (2,0 Torr)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 168.64
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopentanesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.