Läs mer
Cyklopentanesulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 15485627
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485627 250 mg 250mg
15465627 1 g 1g
15475627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15485627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32865.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 26394-17-2 | C5H9ClO2S | 168,635 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26394-17-2
Molekylformel C5H9ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 168.635
MDL-nummer MFCD04117774
InChI-nyckel HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylsulfonyl chloride, cyclopentanesulphonyl chloride, chlorocyclopentylsulfone, cyclopentylsulfonylchloride, acmc-1ccr5, cyclopentanesulfonylchloride, cyclopentyl sulfonyl chloride, chlorosulphonyl cyclopentane, cyclopentane sulfonyl chloride, cyclopentane sulphonyl chloride
PubChem CID 3717197
IUPAC-namn cyklopentansulfonylklorid
LEDER C1CCC(C1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentanesulfonyl chloride
Kokpunkt 71 °C till 73 °C (2 mmHg)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3265
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 168.64
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.