Läs mer
Cyclopentanethiol, 97%
Produktkod. p-7058276
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11332226
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03577.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1679-07-8 | C5H10S | 102.20 g/mol
Cyklopentanetiol har använts som matkrydda. Det är en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Cyclopentanethiol har använts som en matkrydda. Det är en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig
i vatten; löslig i alkohol och oljor.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1679-07-8
Molekylformel C5H10S
Molekylvikt (g/mol) 102.20
MDL-nummer MFCD00001369
InChI-nyckel WVDYBOADDMMFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl mercaptan, mercaptocyclopentane, cyclopentylthiol, fema no. 3262, cyclopentyl thiol, cyclopen-tanethiol, cyclopentane thiol, cyclopentylmercaptan, acmc-209dxb, cyclopentanethiol
PubChem CID 15510
IUPAC-namn cyklopentantiol
LEDER SC1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentanethiol
Densitet 0.957
Kokpunkt 131°C to 132°C
Flampunkt 25°C (77°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.49
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3336
Beilstein 2343861
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water; soluble in alcohol and oils.
Formel vikt 102.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.