Läs mer
Cyclopentanethiol, 98%
Produktkod. 10361190 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10361190 25 g 25g
10656640 5 g 5g
2 options
Produktkod. 10361190
Brand: Thermo Scientific Acros 435690250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1679-07-8 | C5H10S | 102.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1679-07-8
Molekylformel C5H10S
Molekylvikt (g/mol) 102.20
MDL-nummer MFCD00001369
InChI-nyckel WVDYBOADDMMFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl mercaptan, mercaptocyclopentane, cyclopentylthiol, fema no. 3262, cyclopentyl thiol, cyclopen-tanethiol, cyclopentane thiol, cyclopentylmercaptan, acmc-209dxb, cyclopentanethiol
PubChem CID 15510
IUPAC-namn cyclopentanethiol
LEDER SC1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentanethiol
Färg Colorless to Yellow
Kokpunkt 129°C to 131°C
Flampunkt 25°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 102.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopentanethiol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.