Läs mer
cyklopentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11482298
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482298 500 mL 500ml
11472298 100 mL 100ml
11492298 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15249.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96-41-3 | C5H10O | 86.134 g/mol
Cyklopentanol är en mångsidig förening som används som byggsten, mellanprodukt och lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Cyclopentanol är en mångsidig förening
som används som byggsten, intermediär och lösningsmedel.
Löslighet
Något löslig i vatten. Även löslig i eter, alkoholer och aceton.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-41-3
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.134
MDL-nummer MFCD00001363
InChI-nyckel XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxycyclopentane, cyclopentyl alcohol, 1-cyclopentanol, unii-1l43q07tbu, dsstox_cid_13371, dsstox_rid_79066, dsstox_gsid_33371, cydopentanol, 1-hydroxycyclopentyl, 1-cyclopentyl alcohol
PubChem CID 7298
ChEBI CHEBI:16133
IUPAC-namn cyklopentanol
LEDER C1CCC(C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentanol
Smältpunkt -19°C
Densitet 0.95
Kokpunkt 139°C to 141°C
Flampunkt 51°C (123°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2244
Beilstein 1900556
Merck Index 14,2742
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Also soluble in ether,alcohols and acetone.
Formel vikt 86.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopentanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.