Läs mer
Cyklopentanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentanol |
| CAS | 96-41-3 |
| Molekylformel | C5 H10 O |
| Kvantitet | 10 mL |
| Synonym | 1-Cyclopentanol, Cyclopentyl alcohol, Hydroxycyclopentane, NSC 49117 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2 |
| LEDER | OC1CCCC1 |
| IUPAC-namn | cyklopentanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.13 |
| Formel vikt | 86.0732 |