Läs mer
Cyclopentanone-2-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentanone-2-carbonitrile |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5H,1-3H2 |
| Formel vikt | 109.053 |