missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclopentanone-3,3,4,4-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3,4,4-tetradeuteriocyclopentan-1-one |
| CAS | 36219-23-5 |
| Molekylformel | C5 2H4 H4 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])CC(=O)CC1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 3,3,4,4-tetradeuteriocyclopentan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.141 |
| Formel vikt | 88.083 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?