Läs mer
Cyclopentanone, 99%
Produktkod. 11374529
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374529 250 mL 250ml
11432327 500 mL 500ml
11442327 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11374529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14222.AK
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 120-92-3 | C5H8O | 84.12 g/mol
Cyklopentanon används som en mellanprodukt vid syntes av gummilim, syntetiska hartser, läkemedel och biologiskt aktiva föreningar. Det fungerar som prekursor för framställning av cyklopentamin och även pentetylcyklanon, cyklopentobarbital. Det är ett användbart laboratoriereagens och används som thinner för epoxi. Det kan även användas som lösningsmedel i färg- och lackborttagningsmedel och för elektroniska applikationer. Som kemtvättmedel används det för oljeutvinning. Det är också involverat i framställningen av cyklopentanonderivat som cyklopenylamin och cyklopentanol som finner användning i parfymindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cyklopentanon används som mellanprodukt vid syntes av gummilim, syntetiska hartser, läkemedel och biologiskt aktiva föreningar. Det fungerar som prekursor för framställning av cyklopentamin och även pentetylcyklanon, cyklopentobarbital. Det är ett användbart laboratoriereagens och används som thinner för epoxi. Det kan även användas som lösningsmedel i färg- och lackborttagningsmedel och för elektroniska applikationer. Som kemtvättmedel används det för oljeutvinning. Det är också involverat i framställningen av cyklopentanonderivat som cyklopenylamin och cyklopentanol som finner användning i parfymindustrin.
Löslighet
Något blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka reduktionsmedel, starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-92-3
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.12
MDL-nummer MFCD00001409
InChI-nyckel BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic ketone, ketocyclopentane, ketopentamethylene, adipinketon, dumasin, cyclopentanon, oxocyclopentane, cyclopentan-1-one, unii-220w81tn3s, cyclopentyloxy
PubChem CID 8452
ChEBI CHEBI:16486
IUPAC-namn cyklopentanon
LEDER O=C1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentanone
Smältpunkt -51°C
Densitet 0.949
Kokpunkt 130°C to 131°C
Flampunkt 30°C (86°F)
Odör Petrol-like
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN2245
Beilstein 605573
Merck Index 14,2743
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 84.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopentanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentanone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.