missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyclopentanone-d8, CDN

Produktkod. 30317530
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30317530 0.25 g -
30315388 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317530 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND01010.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cyclopentanone-D8
CAS 4477-17-2
Molekylformel C5 D8 O
Kvantitet 0.25 g
Synonym Cyclopentanone-d8 (7 CI, 8 CI, 9 CI), Octadeuterocyclopentanone, Cyclopentanone-2,2,3,3,4,4,5,5-d8, Cyclopentanone-D8
InChI formel InChI=1 S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
LEDER [2 H]C1([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriocyclopentan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 92.1657
Formel vikt 92.1077 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.