Läs mer
Cyklopentanonoxim, 97 %
Produktkod. 11431507
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431507 25 g 25g
11441507 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11431507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24961.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 1192-28-5 | C5H9NO | 99,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1192-28-5
Molekylformel C5H9NO
Molekylvikt (g/mol) 99.13
MDL-nummer MFCD00001420
InChI-nyckel YGNXYFLJZILPEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentanone oxime, cyclopentanoneoxime, cyclopentanone, oxime, unii-qy3bv00pcy, ccris 7163, qy3bv00pcy, n-1e-cyclopentylidene hydroxylamine, hydroxyimino cyclopentane, cyclopentanone,oxime, hydroxyiminocyclopentane
PubChem CID 14500
IUPAC-namn N-cyklopentylidenhydroxylamin
LEDER ON=C1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentanone oxime
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Kokpunkt 196°C
Flampunkt 92°C (198°F)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 99.13
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopentanone oxime
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentanone, oxime
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.