Läs mer
Cyclopentanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentanone |
| CAS | 120-92-3 |
| Molekylformel | C5 H8 O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 6: PN: WO2007101224 PAGE: 36 claimed sequence, Adipic ketone, Adipin keton, Dumasin, Ketocyclopentane, Ketopentamethylene, NSC 4122 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2 |
| LEDER | O=C1CCCC1 |
| IUPAC-namn | cyclopentanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.12 |
| Formel vikt | 84.0575 |