Läs mer
Cyklopenten-1-borsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15479267
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15479267 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15479267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52531.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 850036-28-1 | C5H9BO2 | 111,935 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentene-1-boronic acid
CAS 850036-28-1
Smältpunkt 134 °C till 140 °C
Molekylformel C5H9BO2
MDL-nummer MFCD02179496
Kvantitet 250 mg
Synonym cyclopent-1-en-1-ylboronic acid, 1-cyclopentenylboronic acid, cyclopentenylboronic acid, cyclopent-1-en-1-yl boronic acid, cyclopentene-1-boronic acid, cyclopenten-1-yl boronic acid, cyclopent-1-ene-1-boronic acid, boronic acid, 1-cyclopenten-1-yl, cyclopenteneboronic acid, acmc-209pzb
InChI-nyckel UZBHNSVUMGIKLU-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(C1=CCCC1)(O)O
IUPAC-namn cyklopenten-1-ylboronsyra
Molekylvikt (g/mol) 111.935
PubChem CID 3861343
Formel vikt 111.94
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.