Learn More
Cyclopentene, 95+%
Artikelnummer. 10399490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Packungsgröße:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning unitSize
10399490 500 mL Glasflaska 500ml
10015463 100 mL Glasflaska 100ml
10196963 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10399490 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 295905000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 142-29-0 | C5H8 | 68.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-29-0
Molekylformel C5H8
Molekylvikt (g/mol) 68.11
MDL-nummer MFCD00001394
InChI-nyckel LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopentene, unii-onm2ckv81z, onm2ckv81z, 1-cyclopentene #, cyclopentene, cyclopent-2-en-1-yl, cyclopent-3-en-1-yl, dsstox_cid_9171, wln: l5utj, acmc-209co5
PubChem CID 8882
ChEBI CHEBI:49155
IUPAC-namn cyklopenten
LEDER C1CC=CC1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Cyclopentene
Namnnotering tech., ≥95%
Smältpunkt -135.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.7740g/mL, 0.774
Kokpunkt 44.0°C
Flampunkt −30°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C5H8
Brytningsindex 1.4200 to 1.4240
Kvantitet 500 mL
Beilstein 05, 61
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
Viskositet 0.36 mPa.s (15°C)
Formel vikt 68.11
Procent renhet 95+%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentene
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.