Läs mer
Cyclopentene, 97 %
Produktkod. 11438863
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438863 500 mL 500ml
11428863 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438863 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11027.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 142-29-0 | C5H8 | 68,119 g/mol
Cyklopenten används vid framställning av cyklopentenoxid, ketamin, cyklopentylfenol (desinfektionsmedel), aldehyd och cyklopentenglykol. Den fungerar som en monomer och används för syntes av plast och i olika kemiska synteser. Det används också i undersökningen av [2+2] cykloaddition av diamant (001) ytor med alken.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Cyklopenten används vid framställning av cyklopentenoxid, ketamin, cyklopentylfenol (desinfektionsmedel), aldehyd och cyklopentenglykol. Den fungerar som en monomer och används för syntes av plast och i olika kemiska synteser. Det används också i undersökningen av [2+2] cykloaddition av diamant (001) ytor med alken.
Löslighet
Blandbar med etanol, eter, bensen och organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-29-0
Molekylformel C5H8
Molekylvikt (g/mol) 68.119
MDL-nummer MFCD00001394
InChI-nyckel LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopentene, unii-onm2ckv81z, onm2ckv81z, 1-cyclopentene #, cyclopentene, cyclopent-2-en-1-yl, cyclopent-3-en-1-yl, dsstox_cid_9171, wln: l5utj, acmc-209co5
PubChem CID 8882
ChEBI CHEBI:49155
IUPAC-namn cyklopenten
LEDER C1CC=CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentene
Smältpunkt -135°C
Densitet 0.773
Kokpunkt 44°C to 45°C
Flampunkt −29°C (−20°F)
Brytningsindex 1.4225
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2246
Beilstein 635707
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,ether,benzene and organic solvents. Immiscible with water.
Formel vikt 68.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.