Läs mer
Cyclopentene-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentene-D8 |
| CAS | 6611-46-7 |
| Molekylformel | C5 D8 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Cyclopentene-d8 (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), Cyclopentene-D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8/c1-2-4-5-3-1/h1-2 H,3-5H2/i1D,2 D,3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | [2 H]C1=C([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriocyclopentene |
| Molekylvikt (g/mol) | 76.1663 |
| Formel vikt | 76.1128 g/mol |
| Visa mer |