Läs mer
Cyklopentenoxid, 97 %
Produktkod. 11479057
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479057 25 g 25g
11469057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20629.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 285-67-6 | C5H8O | 84,12 g/mol
Cyklopentenoxid används för att framställa beta-aminoalkoholer genom att reagera med aromatiska aminer med hjälp av vismuttriklorid som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Cylopentenoxid används för att framställa beta-aminoalkoholer
genom att reagera med aromatiska aminer med vismuttriklorid som katalysator.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med syror, baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 285-67-6
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.12
MDL-nummer MFCD00005161
InChI-nyckel GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYNA-N
Synonym cyclopentene oxide, 6-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane oxide, cyclopentene epoxide, epoxycyclopentane, cis-1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane, 1,2-epoxy, 6-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane
PubChem CID 9244
IUPAC-namn 6-oxabicyklo[3.1.0]hexan
LEDER C1CC2OC2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentene oxide
Densitet 0.965
Kokpunkt 101 °C till 102 °C
Flampunkt 10 °C (50 °F)
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 102495
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 84.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.