Läs mer
Cyclopentolate Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Cyclopentolate Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentolate Hydrochloride |
| CAS | 5870-29-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cyclopentolate Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H25 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Cyclopentolate Hydrochloride, 2-(Dimethylamino)ethyl (2RS)-(1-hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetate hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO3.ClH/c1-18(2)12-13-21-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2 |
| IUPAC-namn | 2-(dimethylamino)ethyl 2-(1-hydroxycyclopentyl)-2-phenylacetate;hydrochloride |
| Visa mer |