missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclopentolate N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Cyclopentolate N-Oxide Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentolate N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 2724726-92-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cyclopentolate N-Oxide Hydrochloride |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C17 H25 N O4 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Cyclopentolate N-Oxide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO4.ClH/c1-18(2,21)12-13-22-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.C[N+](C)([O-])CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(1-hydroxycyclopentyl)-2-phenylacetyl]oxy-N,N-dimethylethanamine oxide;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?