Läs mer
Cyclopentyl bromide, 98%
Produktkod. 10294180 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10294180 50 mL Glasflaska 50ml
10305890 250 mL Glasflaska 250ml
10321564 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10294180 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111600500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 137-43-9 | C5H9Br | 149.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-43-9
Molekylformel C5H9Br
Molekylvikt (g/mol) 149.03
MDL-nummer MFCD00001359
InChI-nyckel BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane
PubChem CID 8728
IUPAC-namn bromcyklopentan
LEDER C1CCC(C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentyl bromide
Namnnotering 98%
Färg Gul till brun
Densitet 1.3900g/mL, 1.39
Kokpunkt 137°C to 139°C
Flampunkt 35°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C5H9Br
Brytningsindex 1.4881 to 1.4901
Kvantitet 50 mL
Beilstein 05, 19
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vikt 149.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopentyl bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.