Läs mer
Cyclopentyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentyl Chloride |
| CAS | 930-28-9 |
| Molekylformel | C5H9Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9Cl/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2 |
| LEDER | C1CCC(C1)Cl |
| IUPAC-namn | chlorocyclopentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.58 |
| Formel vikt | 104.0393 |