Läs mer
Cyclopentyl iodide, 98%, stabilized over copper
Produktkod. 11944511 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11944511 25 mL Glass bottle 25ml
11934511 5 mL Glass bottle 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11944511 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 381730250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1556-18-9 | C5H9I | 196.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1556-18-9
Molekylformel C5H9I
Molekylvikt (g/mol) 196.03
MDL-nummer MFCD00039446
InChI-nyckel PCEBAZIVZVIQEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane, iodo, cyclopentyl iodide, jodcyclopentan, cyclopentyliodide, iodo-cyclopentane, iodocyclo-pentane, iodocyclopentane, acmc-1c0qu
PubChem CID 73784
IUPAC-namn iodocyclopentane
LEDER IC1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentyl iodide
Namnnotering Stabilized
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.6950g/mL, 1.695
Kokpunkt 166.0°C to 167.0°C
Flampunkt 52°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C5H9I
Kvantitet 25 mL
Stabilisator (Copper)
Formel vikt 196.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopentyl iodide, stabilized over copper
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.