Läs mer
Cyklopentylisocyanid, 96 %
Produktkod. 10506983 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10506983 1 g Glasflaska 1g
11985701 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10506983 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 372090010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
CAS: 68498-54-4 | C6H9N | 95,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68498-54-4
Molekylformel C6H9N
Molekylvikt (g/mol) 95.14
InChI-nyckel XTLSDEJNOQVCHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl isocyanide, cyclopentylisocyanide, isocyano-cyclopentan, isocyano-cyclopentane, cyclopentyl isonitrile, 3-isocyano-cyclopentane, acmc-1bgsw, tos-bb-0762
PubChem CID 2734784
IUPAC-namn isocyanocyklopentan
LEDER [C-]#[N+]C1CCCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Cyclopentyl isocyanide
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 40°C (11.0 hPa)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4390 to 1.4410
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 95.14
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopentyl isocyanide
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.