Läs mer
Cyklopentylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10582083
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10582083 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10582083 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00485DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentyl isothiocyanate
CAS 33522-03-1
CAS Min % 97.0
Densitet 1.03g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H9NS
Linjär formel C5H9NCS
MDL-nummer MFCD00040877
Kvantitet 1 g
Synonym cyclopentyl isothiocyanate, cyclopentane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopentane, cyclopentanisothiocyanate, cyclopentylisothiocyanate, acmc-20albz
InChI-nyckel PJOODZCPFADLCI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCC(C1)N=C=S
IUPAC-namn isotiocyanatocyklopentan
Molekylvikt (g/mol) 127.205
PubChem CID 141792
Formel vikt 127.21
Procent renhet 97%