Läs mer
Cyklopentyl metyleter, 99,9+%, extra rent, stabiliserat
Produktkod. 10589213 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10589213 50 mL Glasflaska 50ml
10268423 250 mL Glasflaska 250ml
10157283 1 L Glasflaska 1 L
11340906 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10589213 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 396130500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00 SEK
    396.15 SEK / 50ml
    Save 12.85 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5614-37-9 | C6H12O | 100,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5614-37-9
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD08276401
InChI-nyckel SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
IUPAC-namn metoxicyklopentan
LEDER COC1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentyl methyl ether
Namnnotering Stabilized
Smältpunkt -140.0°C
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 106.0°C
Flampunkt −1°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.9% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C5H9OCH3
Brytningsindex 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589nm)
Kvantitet 50 mL
Rester efter avdunstning 0.01% max.
Merck Index 15,2742
Stabilisator 50ppm (BHT) approximately
Formel vikt 100.16
Procent renhet 99.9+%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopentyl methyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.