Läs mer
Cyclopentyl methyl ether, Reagent Grade, contains 50 ppm BHT as inhibitor, ≥99.90%, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterDescription
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentyl methyl ether |
| Smältpunkt | 140°C |
| Densitet | 0.86g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 106°C (1013 hPa) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN3271 |
| Formel vikt | 100.16g/mol |
| Procent renhet | ≥99.90% |