Läs mer
Cyklopentylmetyleter, stab., 99,9+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11387099
Change view
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387099 2500 mL 2500ml
11367099 500 mL 500ml
11377099 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27349.0F
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5614-37-9 | C6H12O | 100.16 g/mol
Cyklopentylmetyleter är ett hydrofobt eterlösningsmedel som ofta används i Grignard-reaktionen, Friedel-Crafts-reaktionen, Claisen-kondensation och Beckmann-reaktion. Det spelar en viktig roll i extraktions- och polymerisationsreaktioner såväl som i ytbeläggningar. Det anses som en ersättning för tetrahydrofuran, metyl-tert-butyleter, dioxan och andra befintliga eterlösningsmedel på grund av dess utmärkta egenskaper som hög kokpunkt och relativ stabilitet under sura och basiska förhållanden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Cyklopentylmetyleter är ett hydrofobt eterlösningsmedel som ofta används i Grignard-reaktionen, Friedel-Crafts-reaktionen, Claisen-kondensation och Beckmann-reaktion. Det spelar en viktig roll i extraktions- och polymerisationsreaktioner såväl som i ytbeläggningar. Det anses som en ersättning för tetrahydrofuran, metyl-tert-butyleter, dioxan och andra befintliga eterlösningsmedel på grund av dess utmärkta egenskaper som hög kokpunkt och relativ stabilitet under sura och basiska förhållanden.
Löslighet Blandbar med vatten
, alkoholer, ketoner och kolväten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, salpetersyra, väteperoxid och hydrazin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5614-37-9
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD08276401
InChI-nyckel SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
IUPAC-namn metoxicyklopentan
LEDER COC1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentyl methyl ether
Smältpunkt -140°C
Densitet 0.86
Kokpunkt 106°C
Flampunkt −1°C (−30°F)
Brytningsindex 1.421
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN3271
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohols,ketones and hydrocarbons.
Formel vikt 100.16
Procent renhet ≥99.9%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopentyl methyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methoxy-cyclopentane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.