Läs mer
Cyklopentyl metyleter, TRC
Produktkod. 30180277
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180277 10 g
30180121 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30180277 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC99233810G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5614-37-9
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
Synonym Ether, cyclopentyl methyl (7CI,8CI), Methoxycyclopentane, CPME, Cyclopentyl methyl ether, Methyl cyclopentyl ether, Methoxycyclopentane, CPME, Methyl Cyclopentyl Ether;
IUPAC-namn metoxycyklopentan
LEDER COC1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentyl Methyl Ether
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Formel vikt 100.0888