Läs mer
Cyklopentyl metyleter, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentyl Methyl Ether |
| CAS | 5614-37-9 |
| Molekylformel | C6H12O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ether, cyclopentyl methyl (7CI,8CI), Methoxycyclopentane, CPME, Cyclopentyl methyl ether, Methyl cyclopentyl ether, Methoxycyclopentane, CPME, Methyl Cyclopentyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | COC1CCCC1 |
| IUPAC-namn | metoxycyklopentan |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.16 |
| Formel vikt | 100.0888 |