Läs mer
Cyclopentyl methyl ketone, 98%
Produktkod. 15452059
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15452059 5 g 5g
15462059 250 mg 250mg
15442059 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15452059 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64744.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6004-60-0 | C7H12O | 112.17 g/mol
Cyklopentylmetylketon fungerar som en ligand för Suzuki-koppling. Vidare reagerar den med benso[1,2,5]oxadiazol-1-oxid för att framställa 3-metylspiro(kinoxalin-2(3H),1'-cyklopentan)-3-amin-1,4-dioxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cyklopentylmetylketon fungerar som en ligand för Suzuki-koppling. Vidare reagerar den med benso[1,2,5]oxadiazol-1-oxid för att framställa 3-metylspiro(chinoxalin-2(3H),1′ -cyklopentan)-3-amin-1,4-dioxid.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel, reduktionsmedel, syror, salpetersyra, väteperoxid och hydrazin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6004-60-0
Molekylformel C7H12O
Molekylvikt (g/mol) 112.17
MDL-nummer MFCD00060799
InChI-nyckel LKENTYLPIUIMFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopentyl-ethanone, cyclopentyl methyl ketone, ethanone, 1-cyclopentyl, acetylcyclopentane, cyclopentylethanone, ketone, cyclopentyl methyl, 1-cyclopentylethan-1-one, ethanone, 1-cyclopentyl-9ci, ethanone,1-cyclopentyl, methyl cyclopentyl ketone
PubChem CID 22326
IUPAC-namn 1-cyklopentyletanon
LEDER CC(=O)C1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentyl methyl ketone
Densitet 0.913
Kokpunkt 151°C to 156°C
Brytningsindex 1.4435
Kvantitet 5 g
Beilstein 1853483
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 112.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.