Läs mer
Cyklopentylfenylketon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11428857
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428857 1 g 1g
11438857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11428857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19976.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5422-88-8 | C12H14O | 174.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5422-88-8
Molekylformel C12H14O
Molekylvikt (g/mol) 174.24
MDL-nummer MFCD00001378
InChI-nyckel VYDIMQRLNMMJBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl phenyl ketone, cyclopentyl phenyl methanone, benzoylcyclopentane, methanone, cyclopentylphenyl, ketone, cyclopentyl phenyl, cyclopentyl-phenyl-methanone, cyclopentylphenylketone, acmc-209leg, phenyl cyclopentyl ketone, cyclopentanylphenylmethanone
PubChem CID 79464
IUPAC-namn cyklopentyl(fenyl)metanon
LEDER O=C(C1CCCC1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentyl phenyl ketone
Densitet 1.036
Kokpunkt 136°C to 140°C (16 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.544
Kvantitet 1 g
Beilstein 2045903
Formel vikt 174.24
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.