Läs mer
Cyklopentyl fenylketone, TRC
Produktkod. 30353005
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30353005 1 g
1 options
Produktkod. 30353005 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9902651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentylphenylmethanone
CAS 5422-88-8
Molekylformel C12 H14 O
Kvantitet 1 g
Synonym Cyclopentylphenylmethanone, Glycopyrronium Bromide Imp. M (EP), Benzoylcyclopentane, Cyclopentyl phenyl ketone, NSC 10749, NSC 401765, Phenyl cyclopentyl ketone, Cyclopentyl-phenyl-ketone
InChI formel InChI=1S/C12H14O/c13-12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2
LEDER O=C(C1CCCC1)c2ccccc2
IUPAC-namn cyklopentyl(fenyl)metanon
Molekylvikt (g/mol) 174.24
Formel vikt 174.1045