Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentylacetic acid |
| Namnnotering | 97% |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 1.0200g/mL, 1.02 |
| Kokpunkt | 133.0°C to 134.0°C (23.0 mmHg) |
| Flampunkt | 109°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | C5H9CH2CO2H |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cyclopentylacetic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.