Läs mer
Cyclopentylacetic acid, 97+%
Produktkod. 11497647
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497647 5 g 5g
11407657 25 g 25g
11417657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15696.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1123-00-8 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1123-00-8
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00001387
InChI-nyckel YVHAIVPPUIZFBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylacetic acid, cyclopentaneacetic acid, cycylopentylacetic acid, carboxymethyl cyclopentane, cyclopentyl acetic acid, cyclopentyacetic acid, cyclopentanacetic acid, cyclopentyl-acetic acid, 2-cyclopentylaceticacid, cyclopentane acetic acid
PubChem CID 71606
IUPAC-namn 2-cyclopentylacetic acid
LEDER OC(=O)CC1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentylacetic acid
Smältpunkt 12°C to 14°C
Densitet 1.023
Kokpunkt 231°C
Flampunkt 114°C (237°F)
Odör Rancid
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 5 g
Beilstein 2040821
Formel vikt 128.17
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.